Learn More
Dr.Weigert™ Detergente FLA Neodisher™
Descrizione
- Alkaline detergent, liquid concentrate
- neodisher LaboClean FLA is used for cleaning in washer disinfection
- Free of phosphates, surfactants and active chlorine
- Removes organic residues, especially suitable for cleaning animal cages for mice or rats made of polysulfone, polycarbonate, polyetherimide, polyphenylsulfone or stainless steel
- Dosage of between 2-6 mL/L
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher FLA |
| Forma | Liquid |
| pH | 12.3 to 12.8 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di contenitore | Cestello |
| Descrizione | 220 x 240 x 140 mm |
| Filtrato | Filtered |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rimuove residui ostinati di olio e altri residui organici |
| Volume (sistema metrico) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher LaboClean FLA
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide