Learn More
Dr.Weigert™ Detergente GK Neodisher™
Neodisher laboClean GK - Mild alkaline powder for mechanical cleaning of laboratory glassware in microbiological, virological and isotope laboratories as well as nuclear medicine laboratories and pharmacies.
Marca: Dr.Weigert™ 410376
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7601-54-9 Peso : 10.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Descrizione
- Alkaline detergent, Powder
- neodisher LaboClean GK is used for cleaning laboratory glassware in washer disinfection
- Free of surfactants
- Removes residues of nutrient media, cell cultures and tissues, radioactive contaminants and organic dye and pigment impurities
- Dosage of 2-5 g/L
- Easy to rinse off
- Suitable for utensils made of glass, ceramics, quartz and plastics
Specifica
Neodisher GK | |
10.8 to 11.9 | |
Chlorine-based bleaching agents, phosphates | |
Secchio | |
280 x 270 mm | |
10 kg |
Powder | |
Non-sterile | |
1 to 4 g/L | |
915 to 965 g/L | |
Rimuove i residui di terreni di coltura, residui di colture cellulari e tissutali, contaminazione radioattiva, contaminazione da pigmenti e coloranti organici. Risciacquo facile |
Sicurezza e movimentazione
- neodisher LaboClean GK
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trisodium phosphate,troclosene sodium