Learn More
Dr.Weigert™ Detergente LA Neodisher™
Codice prodotto. 11845291
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11845291 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11845291 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 410681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.05€
    34.86€ / 3kg
    Risparmia 3.19€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Neodisher LaboClean LA - Alkaline cleaning agent in powder form for use in special washing machines. For cleaning laboratory glassware and utensils for laboratories in the foodstuffs processing industry, the cosmetics, pharma, mineral industries and others laboratories. Removes oils, fats, resins, paraffin and organic dye stuffs.
  • Alkaline detergent, Powder
  • neodisher LaboClean LA is used for cleaning laboratory glassware
  • Polycarboxylates, phosphates and non-ionic surfactants
  • Suitable for utensils made of glass, ceramics, quartz and plastics
  • Dosage of 2-5 g/L
  • Contains high proportions of emulsifiers and dispersing agents
  • Exhibits a defoaming action
  • For laboratory glassware and utensils for laboratories in the foodstuffs processing industry, the cosmetics, pharma and mineral industries and other laboratories
Specifica
Product Type Neodisher LA
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Composizione Polycarboxylates, non-ionic surfactants, phosphates
Concentrazione 2 to 5 g/L
Tipo di contenitore Secchio
Descrizione 220 x 140 mm
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'eliminazione di residui di grasso e olio, resine e paraffina
Imballaggio 4/Pk.
Quantità 4/Pk.
Volume (sistema metrico) 3 kg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher LaboClean LA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide