Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM2
Codice prodotto. 11833242
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11833242 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11833242 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 440330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    130.32€ / pezzi 1
    Risparmia 48.68€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Neodisher LM 2 - Midly alkaline cleaning agent liquid, manual cleaning of laboratory glassware in immersion baths in Medical, dental practices, industrial and Biological laboratories. Can be used in immersion and ultra sonic baths.
  • Mildly alkaline liquid cleaning agent
  • Neodisher LM2 is used for manual cleaning laboratory glassware, surgical instruments, utensils and cages for experimental animals
  • Can be used in immersion and ultra sonic bath
  • Offers high protection for laboratory glass, stainless steel, instrument steel and plastics
  • Aluminum and light metals should be tested first
  • Effective against encrusted, protein blood, inorganic residues and cement dental
  • Not create foam
  • Suited for use in special washers for e.g. viscosimeters or pipettes
  • Can be used with all water hardness levels
  • Suggested dose is 5-30 mL/L
  • Specifica
    Product Type Neodisher LM 2
    Forma Liquid
    pH 10.6 to 11.3
    Sterilità Non-sterile
    Composizione Amphoteric surfactants; anionic surfactants, phosphates
    Concentrazione 5 to 30 mL/L
    Densità 1.2 g/cm3
    Descrizione 310 x 230 x 180 mm
    Filtrato Filtered
    Volume (sistema metrico) 10 L
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • neodisher LM 2
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
    • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
    Indicazioni di pericolo
    • H315-Provoca irritazione cutanea.
    • H319-Provoca grave irritazione oculare.
    • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
    Consigli di prudenza
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..
    • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
    • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.