Learn More
Dr.Weigert™ Agente neutralizzante Neodisher™ N
Codice prodotto. 11785773
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Tipo di contenitore:
Canister
Cestello
Flacone
Dimensione della confezione:
25kg
5L
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Tipo di contenitore unitSize
11785773 250 x 100 x 60 mm Flacone Pezzo
10313801 220 x 240 x 140 mm Cestello 5L
11728393 250 x 190 x 140 mm Cestello 5L
10331302 390 x 290 x 240 mm Canister 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11785773 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 420187
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Neodisher N - Acidic detergent and neutralising agent liquid. Neutralizes by adding to the first rinse after use of an alkaline detergent. Automated acidic cleaning of animal cages.
  • Based on phosphoric acid
  • neodisher N is used for neutralizing alkaline residues in washer disinfection
  • Available in either bottles or canisters
  • Has very good rinsing properties
  • Suitable for use with: surgical instruments, anesthesia items, containers, surgical footwear, baby bottles, and other medical devices, as well as laboratory glassware
  • Free of surfactantsDosage of between 2-4 mL/L
  • Titration factor: 0.16
Specifica
Product Type Neodisher N
Forma Liquid
pH 2.2 to 1.8
Sterilità Non-sterile
Composizione Phosphoric acid, citric acid
Concentrazione 1 to 4 mL/L
Tipo di contenitore Flacone
Dimensioni (L x P x A) 250 x 100 x 60 mm
Da utilizzare con (applicazione) Neutralizzazione di qualsiasi residuo alcalino presente sulla vetreria di laboratorio o pre-pulizia da acidi
Imballaggio 12/Pk.
Quantità 12/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher N
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement