Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher TS
Descrizione
- Rinse aid With non-ionic surfactants and phosphonates
- neodisher TS is used in specially designed for dishwasher
- Suitable also in washer disinfection in Medical
- formula highly concentrated
- Acidic formulation
- Neutralizes alkaline residues
- Dosage of between 0.1-0.8 mL/L
- Neutralizes alkaline residues
Specifica
Specifica
| Product Type | Neodisher TS |
| Forma | Liquid |
| pH | 4.2 to 3.5 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Composizione | 15 - 30 % nonionic surfactants, < 5 % phosphonates, also preservatives (methylchloroisothiazolinone) |
| Concentrazione | 0.1 to 0.8 mL/L |
| Densità | 1.1 g/cm3 (20°C) |
| Descrizione | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtrato | Filtered |
| Volume (sistema metrico) | 10 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- neodisher TS
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid