Learn More
Dr.Weigert™ Neutralizzatore liquido per acidi Neodisher™ Z
Codice prodotto. 10140021
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Cestello (allungata)
Cestello (forma alta)
Dimensione della confezione:
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore unitSize
10140021 Cestello (allungata) 5L
11748393 Cestello (forma alta) 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10140021 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 420233
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Neodisher Z - Acidic neutralising agent liquid. Neutralizes by adding to the first rinse after use of an alkaline detergent during automated reprocessing. Free of surfactants and phosphates.
  • Based on citric acid
  • neodisher Z is used for neutralizing alkaline residues in washer disinfection
  • Without phosphates, phosphoric acid, nitrogens compounds and surfactants
  • Dosage of between 2-4 mL/L
  • Gentle on materials
  • Laboratory glassware in medical, industrial and water laboratories
Specifica
Product Type Neodisher Z
Forma Liquid
pH 3 to 2.6
Sterilità Non-sterile
Composizione Citric acid, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one
Concentrazione 1 to 5 mL/L
Tipo di contenitore Cestello (allungata)
Densità 1.2 g/cm3 (20°C)
Descrizione 220 x 240 x 140 mm
Filtrato Filtered
Da utilizzare con (applicazione) Neutralizzazione di qualsiasi residuo alcalino presente sulla vetreria di laboratorio
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher Z
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, anhydrous