Learn More
Neodymium @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17990976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990976 50 g 50g
17941576 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17990976 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOND500050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Neodymium @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium
CAS 7440-00-8
Metodi ICP/ICPMS
Nomi componenti o analita Neodymium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Nd
Concentrazione 1000 μg/g
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nd
InChI Formula InChI=1S/Nd
SMILES [Nd]
IUPAC Name neodymium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molecular Weight (g/mol) 144.24
Quantità 50 g
Peso formulazione 143.91 g/mol