Learn More
Alfa Aesar™ Neodymium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 010248.FI
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-00-8 Peso : 0.01000kg
Quantità 50 x 50 mm
Codice prodotto. 11395759
  • 537.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
10-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Packaged under argon
Specifica
Identificatori chimici
7440-00-8
144.242
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
23934
neodymium
Nd
MFCD00011130
neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
CHEBI:33372
[Nd]
Specifica
Neodymium foil
50 x 50 mm
7440-00-8
Nd
neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
neodymium
144.242
23934
Foil
≈4.4g/25x25mm
1.0mm (0.04 in.) thick
(REO)
MFCD00011130
Soluble in dilute acids. Decomposes in water.
[Nd]
Odorless
Mylar under Argon
CHEBI:33372
99.9%
Videos
SDS Documenti