Learn More
Neodymium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Descrizione
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neodymium(III) nitrate hexahydrate |
| Punto di fusione | ∼40°C |
| pH | 3.0 to 4.0 |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 50 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Numero UN | UN1477 |
| Indice di Merck | 14,6450 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Neodymium(III) nitrate hexahydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate