Learn More
Neodymium(III) oxide, 99.9% (REO), Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 036275.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1313-97-9 Peso : 0.10000kg
Quantità | 100g |
---|
Identificatori chimici
1313-97-9 | |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 |
Specifica
Neodymium(III) oxide | |
99.9% | |
MFCD00011134 | |
Insoluble in water. Soluble in mineral acids. | |
3-12mm Sintered Lump | |
Blue | |
100g |
1313-97-9 | |
Nd2O3 | |
Light blue 3-12mm Sintered Lump | |
336.48 | |
7.24 | |
2272°C |