Learn More
Neodymium(III)-oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10686802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686802 25 g Glass bottle 25g
10606982 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10686802 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211580250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-97-9
Formula molecolare Nd2O3
Molecular Weight (g/mol) 336.48
Numero MDL MFCD00011134
InChI Key PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III)-oxide
Punto di fusione 2270.0°C
Nota nome 99.9%
Colore Blue
CAS min. % 99.85
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 7.24
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Densità 7.2400g/mL
Formula lineare ND2O3
Indice di Merck 14, 6450
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Peso formulazione 336.47
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce