Learn More
Neodymium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302288 25 g 25g
11312288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013185.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13477-91-3
Neodymium(III) sulfate is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-91-3
Numero MDL MFCD00149803
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 1176°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (REO)
Densità 2.85 g/mL
Indice di Merck 14,6450
Informazioni di solubilità Soluble in water (80g/L) at 20°C moderately soluble in strong mineral acids.
Peso formulazione 720.78 (576.66 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton