Learn More
Neodymium powder, -200 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15472557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15472557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045914.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-00-8
Formula molecolare Nd
Molecular Weight (g/mol) 144.24
Numero MDL MFCD00011130
InChI Key QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC Name neodymium
SMILES [Nd]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Neodymium powder
Colore Gray to Silver
Quantità 25 g
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN1383
Percent Purity 99.9%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.