Learn More
Neodymium powder, -40 mesh, 99.8% (REO)
Codice prodotto. 15471967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15471967 5 g 5g
15481967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15471967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044181.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-00-8
Formula molecolare Nd
Molecular Weight (g/mol) 144.24
Numero MDL MFCD00011130
InChI Key QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC Name neodymium
SMILES [Nd]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium powder
Colore Gray to Silver
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neodymium powder, -40 mesh, 99.8% (REO)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P407-Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium