Learn More
Neomycin C Hexaacetate, TRC
Codice prodotto. 30474889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30474889 10 mg 10mg
30482259 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30474889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN38998010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neomycin C Hexaacetate
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C23H46N6O13 • 6(CH3COOH)
Quantità 10 mg
Sinonimo O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuran osyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine Hexaacetate, Dekamycin II Hexaacetate
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO
Molecular Weight (g/mol) 614.6466005
Percent Purity >95