Learn More
Neomycin sulfate hydrate
Codice prodotto. 15464099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464099 100 g 100g
15454099 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15464099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61499.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1405-10-3 | C23H48N6O17S | 712.72 g/mol
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
Solubility
Soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-10-3
Formula molecolare C23H48N6O17S
Molecular Weight (g/mol) 712.72
Numero MDL MFCD29905465
InChI Key OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Neomycin sulfate hydrate
Tipo Neomycin Sulfate
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,6454
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol;sulfuric acid
Peso formulazione 908.87 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neomycin sulfate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin sulfate