Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Codice prodotto. 17809444
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
25 x 2 Reactions
96 x 2 Reactions
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
17809444 25 x 2 Reactions Pezzo
17819444 96 x 2 Reactions Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17809444 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore N10025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage • 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 50 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 25 reaction tips
• 8 electroporation 1-channel tubes
Tipo di cellula Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Formato Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Neon™ NxT Electroporation System
Da utilizzare con (applicazione) Transfection
N. di reazioni 25 x 2 Reactions
Product Type Pipette Tip
Quantità 25 x 2 reactions
Volume (sistema metrico) di campione 100 μL