Learn More
Neopentylamine, 97%
Codice prodotto. 15254208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15254208 25 mL 25mL
15264208 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15254208 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173690250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5813-64-9
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
Numero MDL MFCD00008134
InChI Key XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
PubChem CID 79882
IUPAC Name 2,2-dimethylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Neopentylamine
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C to 82.0°C
Punto d'infiammabilità −13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare (CH3)3CCH2NH2
Indice di rifrazione 1.403
Quantità 25 mL
Beilstein 04,188
Gravità specifica 0.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 87.16
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neopentylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.