Learn More
Neoponcirin, TRC
Codice prodotto. 30480814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30480814 50 mg 50mg
30464883 1 mg 1mg
30476448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN39005050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14259-47-3
Formula molecolare C28 H34 O14
Molecular Weight (g/mol) 594.56
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, (S)-, Didymin (8CI), Flavanone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy-, 7β-rutinoside (7CI), (2S)-7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavanone 7-O-rutinoside, Didymine, Isosakuranetin 7-O-rutinoside, Isosakuranetin 7-rutinoside, Neoponcirin
IUPAC Name (2S)-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Didymin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H34O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-8,11,17,19,21-29,31-36H,9-10H2,1-2H3/t11-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Peso formulazione 594.1949
Percent Purity >95%