Learn More
SHOWA™ Neoprene-Coated Heat Resistant Gloves - 14 in.
Codice prodotto. 17837990
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17837990 X-Large 12 paia
17807990 Small 12 paia
17817990 Medium 12 paia
17827990 Large 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17837990 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 881410XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    203.44€ / 12 paia
    Risparmia 30.56€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Textured neoprene coating enhances tactile dexterity to protect hands when working in damp or greasy environments. Gloves are designed to withstand temperatures up to 500°F (260°C), even after multiple washings.
  • Heat resistant gloves designed to withstand temperatures up to 500°F (260°C)
  • Textured neoprene surface coating enhances tactile sensitivity
  • Impermeable gloves keep hands protected in damp or greasy environments
  • Easy donning and doffing in emergencies
  • Machine washable
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 170-199
Certifications/Compliance (Europe) EN 420: 2003 + A1 2009
Struttura Cut and Sewn
Coating Material Neoprene
Colore Black
Finitura esterna Fully Textured
Size X-Large
Temperatura (sistema imperiale) max 500°F
Temperature (Metric) Max 260°C
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Maintenance, Bakeries, Casting, Engineering, Mechanics, and Metal Stamping
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotton/Polyester Blend
Serie 8814
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm