Learn More
Euro Protection™ Guanto in neoprene
Descrizione
- Black
- Cotton flock lined
- Grip pattern
Specifica
Specifica
| Colore | Nero |
| Finitura esterna | Impugnatura antiscivolo |
| Materiale | Policloroprene con gomma naturale, Rubber |
| Product Type | Guanto in neoprene |
| Size | Small, 7 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.7 mm |
| Rivestimento interno | Rivestito con cotone floccato |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 310 mm |