Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Codice prodotto. 11507103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
7 mm
10.5 mm
18 mm
24.5 mm
26.5 mm
33 mm
36 mm
40.5 mm
42.5 mm
47 mm
51 mm
Altezza (sistema metrico):
16mm
20mm
24mm
28mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
Stopper Number:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Stopper Number Dimensione della confezione
11507103 21 mm 24.5 mm 28mm 21 pezzi 10
11587103 37 mm 42.5 mm 38.5mm 37 pezzi 5
11577093 15 mm 18 mm 24mm 15 pezzi 20
11557103 31 mm 36 mm 35mm 31 pezzi 5
11577103 35 mm 40.5 mm 38.5mm 35 pezzi 5
11507113 41 mm 47 mm 42mm 41 pezzi 2
11597083 5 mm 7 mm 16mm 5 pezzi 20
11527113 45 mm 51 mm 42mm 45 pezzi 2
11527093 8 mm 10.5 mm 20mm 8 pezzi 20
11517103 23 mm 26.5 mm 28mm 23 pezzi 10
11547103 29 mm 33 mm 32mm 29 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11507103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    8.53€ / pezzi 10
    Risparmia 4.89€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer resistance to heat, ozone and petroleum based oils.
  • Better resistance to heat, ozone and petroleum based oils than red rubber
  • Less suitable for low temperature use
  • Operational temperature range -30°C to 100°C
Specifica
Altezza (sistema metrico) 28mm
Quantità Confezione da 10
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 24.5 mm
Materiale Neoprene
Product Type Tappi in gomma conici
Stopper Number 21