Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene
Offer resistance to heat, ozone and petroleum based oils.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11597083
  • 4.80€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Better resistance to heat, ozone and petroleum based oils than red rubber
  • Less suitable for low temperature use
  • Operational temperature range -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
Gray
5
5 mm
20/Pk.
Solid Stopper
16mm
7 mm
Neoprene