Learn More
Fisherbrand™ Tubi in neoprene
Codice prodotto. 11845492 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5 mm
25 x 31,5 mm
3 x 4,5 mm
3 x 9 mm
5 x 13mm
5 x 8mm
6.5 x 1.5mm
6.5 x 10mm
8 x 10mm
8 x 20mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 11845492
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used in flow lines for fluids and gases in a variety of applications.
  • Resistant to heat, ozone, petroleum oils and hydrocarbon solvents
  • Temperature range: -30°C to 100°C
Specifica
Descrizione 3 x 4,5 mm
Materiale Neoprene
Overall Length (Metric) 10 m