Learn More
Neopterin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16400489
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Codice prodotto. 16400489
Marca: Medchem Express HYW040055
MedChemExpress Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Specifica
Materiale o nome chimico Neopterin
CAS 2009-64-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11N5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo D-(+)-Neopterin D-erythro-Neopterin
Informazioni di solubilità DMSO : 6.25 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(N=CC([C@H](O)[C@H](O)CO)=N2)=NC(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 253.21
Peso formulazione 253.21
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.