Learn More
Dr.Weigert™ Sale rigenerante Neosel™
Codice prodotto. 11758393
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11758393 5 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11758393 Fornitore Dr.Weigert™ N. del fornitore 600012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.90€
    12.32€ / pezzi 1
    Risparmia 2.58€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Neosel - Regeneration Salt is specially formulated to obtain a brine. For professional and domestic dishwashers.
  • Regeneration Salt
  • Neosel is used for dishwasher and washer disinfection with integrated water softener
  • Very high purity
  • Mechanically compressed
  • Granulometry 1 to 3 mm
  • Recrystallization sodium chloride obtained by evaporation under vacuum
Specifica
Product Type Sale di rigenerazione
Forma Crystalline
Sterilità Non-sterile
Composizione Sodium chloride
Tipo di contenitore Secchio
Densità 1.100 - 1.300 kg/m3
Descrizione 150 x 230 mm
Volume (sistema metrico) 5 kg