Learn More
Neospiramycin I 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323252 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323252 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15500940AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neo Spiramycin I
CAS 70253-62-2
Nomi componenti o analita Neo Spiramycin I
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C36 H62 N2 O11
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
IUPAC Name 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-[(2S,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 698.88
Quantità 1 mL
Peso formulazione 698.4354 g/mol