Learn More
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Descrizione
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neostigmine Bromide |
| CAS | 114-80-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H19BrN2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Eustigmin bromide Neoserine bromide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 303.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only