Learn More
Neostigmine Bromide, TRC
Codice prodotto. 30466895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466895 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN39001010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Formula molecolare C12 H19 N2 O2 . Br
Quantità 10 g
Sinonimo Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide','dimethylcarbamate, Ammonium','(m-hydroxyphenyl)trimethyl-','bromide','dimethylcarbamate, Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid','dimethyl-','ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI Formula InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC Name [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 303.2
Peso formulazione 302.063