Descrizione
- Polyurethane inner coating for easy donning
- Textured fingertips provide a secure grip
- Beaded cuff for secure hold
- Green color
- Highly resistant to acids, bases and alcohols
- Good chemical splash resistance
Specifications
Specifications
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Verde brillante |
| Uso per laboratorio/camera controllata | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Guanti |
| Size | 8 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0051 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.13 mm |
| Stile polso guanto | Con bordino/arrotolato |
| Show More |