Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde brillante NeoTouch™ serie 25-101
Codice prodotto. 11771573 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11771573 9 pezzi 100
11781573 10 pezzi 100
11761573 8 pezzi 100
11722125 7 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11771573 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 25101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    21.49€ / pezzi 100
    Risparmia 11.21€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Buona resistenza a schizzi di sostanze chimiche. Guanti in neoprene Ansell™ NeoTouch™ serie 25-101 verde brillante con rivestimento interno in poliuretano, calzabilità ottimale, dita antiscivolo per una presa sicura sia da asciutti che da bagnati.
  • Rivestimento interno in poliuretano per un'ottima vestibilità
  • Punta delle dita antiscivolo per una presa sicura
  • Polsino con bordo per una maggiore protezione
  • Colore verde
  • Elevata resistenza ad acidi, basi e alcool
  • Buona resistenza chimica agli spruzzi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Colore Verde brillante
Uso per laboratorio/camera controllata Sì
Latex Free Sì
Materiale Neoprene
Product Type Guanti
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 0.0051 in.
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Materiale rivestimento interno Polimero
Quantità 100 paio
Resistente a Acidi, basi e alcoli
Serie 25-101
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm