Descrizione
- Il rivestimento interno in poliuretano consente di indossarli facilmente
- Dita antiscivolo per una presa sicura
- Bordino per tenere fermi i guanti
- Colore verde
- Estremamente resistenti ad acidi, basi e alcol
- Buona resistenza a schizzi di sostanze chimiche
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Verde brillante |
| Uso per laboratorio/camera controllata | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Neoprene |
| Product Type | Guanti |
| Size | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0051 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.13 mm |
| Stile polso guanto | Con bordino/arrotolato |
| Vedi altri risultati |