Learn More
Nepafenac, MedChemExpress
Descrizione
Nepafenac(AHR 9434
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nepafenac |
| CAS | 78281-72-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H14N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | AHR 9434 AL 6515 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.28 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only