Learn More
Nepafenac, TRC
Codice prodotto. 30475755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475755 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN390080500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nepafenac
CAS 78281-72-8
Formula molecolare C15 H14 N2 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
IUPAC Name 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Peso formulazione 254.1055