Learn More
Nepafenac, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nepafenac |
| CAS | 78281-72-8 |
| Formula molecolare | C15 H14 N2 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| IUPAC Name | 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.28 |
| Peso formulazione | 254.1055 |