Learn More
Neratinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471306
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471306 200 mg 200mg
16457816 100 mg 100mg
16408048 10 mg 10mg
16403967 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16471306 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY32721
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Neratinib
CAS 698387-09-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H29ClN6O3
Quantità 200 mg
Sinonimo HKI-272
Informazioni di solubilità DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1
Molecular Weight (g/mol) 557.04
Peso formulazione 557.04
Percent Purity 96.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only