Learn More
Neratinib
Codice prodotto. 16514444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
16514444 250 mg 250mg
16504444 1 g 1g
2 options
Codice prodotto. 16514444
Marca: Thermo Scientific Acros 464702500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698387-09-6
Formula molecolare C30H29ClN6O3
Molecular Weight (g/mol) 557.05
InChI Key JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N-[4-({3-chloro-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Neratinib
Quantità 250 mg
Peso formulazione 557.05
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Neratinib