Learn More
Nerolidol, cis + trans, 97+%
Codice prodotto. 11473088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473088 25 g 25g
11483088 100 g 100g
11493088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18812.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7212-44-4 | C15H26O | 222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7212-44-4
Formula molecolare C15H26O
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Numero MDL MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI Key FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Sinonimo 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifications
Materiale o nome chimico Nerolidol
Nota nome cis + trans
Densità 0.876
Punti di ebollizione 263°C to 266°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.479
Quantità 25 g
Beilstein 1724135
Indice di Merck 14,6477
IUPAC Name (3R,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Peso formulazione 222.37
Percent Purity ≥97%