missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nerolidol (Mixture of cis and trans, Stablized with Alpha-tocopherol), TRC

Codice prodotto. 30471604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30471604 100 g 100g
30466976 5 g -
30469312 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30471604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN390120100G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7212-44-4
Formula molecolare C15 H26 O
Molecular Weight (g/mol) 222.37
Sinonimo 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, Nerolidol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (±)-Nerolidol, FCI 119b, Nerodilol
IUPAC Name 3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(C)(O)C=C)C)C

Specifica

Materiale o nome chimico (cis + trans)-Nerolidol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3
Peso formulazione 222.1984
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.