Learn More
Neryl acetate, 98%
Codice prodotto. 11419546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419546 25 g 25g
11429546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19282.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-12-8
Formula molecolare C12H20O2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00063205
InChI Key HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Sinonimo neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
PubChem CID 1549025
IUPAC Name [(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate
SMILES CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Neryl acetate
Densità 0.91
Punti di ebollizione 133°C to 135°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Pleasant
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 25 g
Beilstein 1722814
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 98%