Learn More
Bolle Safety Ness+ Platinum™ Occhiali di sicurezza
Codice prodotto. 16411881 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Tint:
CSP (Comfort Sensitivity Perception)
Clear
Smoke
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Tint Dimensione della confezione
16411881 Clear Pezzo
16401881 Smoke Pezzo
16491871 CSP (Comfort Sensitivity Perception) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16411881 Fornitore Bolle Safety N. del fornitore NESSPPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.95€
    8.38€ / pezzi 1
    Risparmia 3.57€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ness+ Platinum™ Safety Glasses featuring all the benefits of the NESS model with added comfort from co-injected temples.
  • Ultra-wraparound frame
  • PC/TPR co-injected temples for greater comfort
  • Panoramic field of vision
  • Scratch and fog resistant coating
  • Non-slip nose bridge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, EN166 FT
Tipo di lente Platinum™
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
N. per confezione 1 ciasc.
Peso (sistema metrico) 28 g
Lens Material Policarbonato