Learn More
Nessler Reagent, Chem-Lab
Codice prodotto. 11929232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11929232 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11929232 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL0214760100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to detect ammonia. Nessler Reagent, Chem-Lab is a solution of potassium iodide and mercury chloride/mercury iodide, plus sodium hydroxide in water. It is used for qualitative determination of ammonia and ammonium compounds.
Nessler reagent (K2HgI4) is a solution prepared by combining sodium hydroxide and potassium iodide with mercuric chloride or mercury iodide. When reacted with gaseous ammonia, it produces brown fumes. When passed through a solution of ammonia, it produces a dirty brown precipitate.
Identificatori chimici
CAS 7783-33-7
Formula molecolare H4HgI4K2
Molecular Weight (g/mol) 790.44
Numero MDL MFCD00049656
InChI Key ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Specifica
Materiale o nome chimico Mercuric potassium iodide
Colore Yellow
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Composizione 70g KI + 100g HgCl2 + 160g NaOH / l H2O
Informazioni di solubilità Water Soluble
IUPAC Name dipotassium tetraiodomercurydiuide
Peso formulazione 786.40g/mol
Odore Odorless
pH >13
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nessler reattivo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: KI,HgCl2,NaOH