Learn More
Lovibond™ Provetta Nessler con stantuffo
Codice prodotto. 13151671
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13151671 50 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13151671 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 353080
Spedizione stimata: 11-12-2026
Used to assess product colour by comparison with representative series of fixed colour standards
  • Anti-meniscus plungers
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 ml
Lunghezza (sistema metrico) 113 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema Nessleriser 2150
Quantità Confezione da 2