Learn More
Emma Safety Footwear Nestor Safety Shoes
Oiled nubuck leather is soft to the touch yet repels water like a duck. The ideal in-and-out shoe is perfect for visiting a construction site.
129.32€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black, Brown |
Progettazione | Nestor |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959001
|
Emma Safety Footwear
MM76254635 |
35 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15969001
|
Emma Safety Footwear
MM76254636 |
36 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15979001
|
Emma Safety Footwear
MM76254637 |
37 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15989001
|
Emma Safety Footwear
MM76254638 |
38 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15999001
|
Emma Safety Footwear
MM76254639 |
39 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15909011
|
Emma Safety Footwear
MM76254640 |
40 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15919011
|
Emma Safety Footwear
MM76254645 |
45 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15929011
|
Emma Safety Footwear
MM76254646 |
46 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15939011
|
Emma Safety Footwear
MM76254647 |
47 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15949011
|
Emma Safety Footwear
MM76254648 |
48 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15959011
|
Emma Safety Footwear
MM76254649 |
49 |
129.32€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Oil Nubuck construction
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black, Brown | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Nestor | |
Oiled Nubuck |