Learn More
Netilmicin Sulfate, TRC
Codice prodotto. 18080920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18080920 10 mg 10mg
18043530 25 mg 25mg
18062030 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18080920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN39080010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56391-57-2
Formula molecolare 2 C21 H41 N5 O7 . 5 H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 1441.55
Sinonimo Netilmicin sulfate, 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-l-arabinopyranosyl]-4-O-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-α-d-glycero-hex-4-enopyranosyl)-1-N-ethyl-d-streptamine sulfate, 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-l-arabinopyranosyl]-4-O-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-d-glycero-hex-4-enopyranosyl)-1-N-ethyl-d-streptamine sulfate
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-[[(2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-6-(ethylamino)-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
SMILES CCN[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2OC(=CC[C@H]2N)CN)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O.CCN[C@@H]4C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]5OC(=CC[C@H]5N)CN)[C@H](O)[C@H]4O[C@H]6OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]6O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Netilmicin sulfate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
Peso formulazione 1440.4381