Learn More
Netobimin Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 17984525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17984525 10 mg 10mg
17944825 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17984525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN39090010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88254-99-3
Formula molecolare C14 H19 N4 O7 S2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 442.44
Sinonimo Ethanesulfonic acid, 2-[[[(methoxycarbonyl)amino][[2-nitro-5-(propylthio)phenyl]amino]methylene]amino]-, monosodium salt (9CI)
IUPAC Name sodium;2-[[(Z)-N-methoxycarbonyl-N'-(2-nitro-5-propylsulfanylphenyl)carbamimidoyl]amino]ethanesulfonate
SMILES [Na+].CCCSc1ccc(c(c1)\N=C(\NCCS(=O)(=O)[O-])/NC(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Netobimin Sodium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H20N4O7S2.Na/c1-3-7-26-10-4-5-12(18(20)21)11(9-10)16-13(17-14(19)25-2)15-6-8-27(22,23)24;/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H2,15,16,17,19);/q;+1/p-1
Peso formulazione 442.0593
Percent Purity >95%