Learn More
Rogo Sampaic™ Neubaeur Cell
Codice prodotto. 11740845
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
0.1mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11740845 0.1mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11740845 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore ZMB050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    115.70€ / pezzi 1
    Risparmia 7.30€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Product Type Neubaeur Cell
Grid Type Double
Quantità 1Each
Tipo di campione Blood
Profondità (sistema metrico) 0.1mm