Learn More
NEURL Antibody, Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Codice prodotto. 18333132 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18333132 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18333132 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299299JF646
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEURL Polyclonal specifically detects NEURL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NEURL
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 646
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human NEURL.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Neuroscience
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9148
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus