Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Codice prodotto. 16452709
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452709 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16452709 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0242A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Specifica
Purezza 96.64%
CAS 101536-55-4
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1438.47 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)